Learn More
MP Biomedicals™ TallPrep™ Röhrchen, 4,5 ml, leer
Artikelnummer. 11451565 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
4,5 mL
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11451565 4,5 mL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11451565 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 116970000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Leer TallPrep™ Röhrchen zur Verwendung bei der Isolierung und Reinigung von Nukleinsäuren.
  • 4,5 ml TallPrep™ Röhrchen (leer)
  • Kappen im Lieferumfang enthalten
  • Bei Raumtemperatur lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Probentyp Alle
Enthält Kappen
Produkttyp Leeres Röhrchen
Menge 4,5 mL
Volumen (metrisch) 4.5 mL
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.