Learn More
MP Biomedicals™ Vollserum, Rind, gereinigt, 2ml
Vollserum, Rind, mit Puffersalzen
Marke: MP Biomedicals™ 0855980
106.14 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00200kg
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
Lyophilisiert | |
2 ml | |
Serumprotein-Kontrolle bei der Immunelektrophorese, der Ouchterlony-Immundiffusion und anderen Immunpräzipitationstechniken, die als Blockierungsmittel in Fluoreszenz- und Enzym-Immunoassays verwendet werden |
Rind | |
Rinderserum von ausgewachsenen Tieren | |
0,22 μm Filtration | |
61.9 g/ml |