Learn More
Welch™ Membranpumpe chemiefest MPC 601 T, Ex II 2Gc IIB T4X 400V 50Hz CEE
Marke: Welch™ 4000511-04
Weitere Details : Netto-Gewicht : 30.00000kg
Spezifikation
75 L/min. | |
425 mm | |
< 44 dB | |
60°C | |
50 Hz | |
240 mm | |
1.5 bar |
400 V 50 Hz | |
MPC 601 Tp ATEX Cat.2 | |
29.7 kg | |
10°C | |
272 mm | |
Diaphragm Pump | |
400 V |