Learn More
Spectrum Labs™ mPES MiniKros™ Filtermodule
Spectrum Labs™ mPEs MiniKos™ Filtermodule aus Hohlfaser wurden für die Tangentialflussfiltration entwickelt.
1830.00 €
Spezifikation
Material Modifiziertes PES
Sterilität Nicht steril
Enthält Einlass-/Auslassanschlüsse: 1.5 Zoll TC, Seitenanschluss: 0.75 Zoll TC
Typ Hohlfaser-Filtrationsmodul
Länge (metrisch) Gesamtlänge: 70 cm, effektive Länge: 65 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Beschreibung Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15800790
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Spectrum Labs™
N06-E030-05-N
Oberfläche: 0,85 m2, MWCO: 30 kDa Faser-Innendurchmesser: 0.5 mm
1830.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entwickelt für die tangentiale Flussfiltration kleiner Volumina von 5 l bis 50 l
  • Hohlfaserfilter sind für Pilotanwendungen geeignet
  • Werden mit 1-1/2-Zoll-TC x 3/4-Zoll TC-Anschlüssen geliefert und sind in verschiedenen Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Modifiziertes PES
Einlass-/Auslassanschlüsse: 1.5 Zoll TC, Seitenanschluss: 0.75 Zoll TC
Gesamtlänge: 70 cm, effektive Länge: 65 cm
Nicht steril
Hohlfaser-Filtrationsmodul
Gehäuse-Außendurchmesser: 33,1 mm