missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spectrum Labs™ mPES MiniKros™ Filtermodule
Spectrum Labs™ mPEs MiniKos™ Filtermodule aus Hohlfaser wurden für die Tangentialflussfiltration entwickelt.
Marke: Spectrum Labs™ N06-E030-05-N
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg
Beschreibung
- Entwickelt für die tangentiale Flussfiltration kleiner Volumina von 5 l bis 50 l
- Hohlfaserfilter sind für Pilotanwendungen geeignet
- Werden mit 1-1/2-Zoll-TC x 3/4-Zoll TC-Anschlüssen geliefert und sind in verschiedenen Längen erhältlich
Spezifikation
Oberfläche: 0,85 m2, MWCO: 30 kDa | |
30 kDa | |
Einlass-/Auslassanschlüsse: 1.5 Zoll TC, Seitenanschluss: 0.75 Zoll TC | |
Gesamtlänge: 70 cm, effektive Länge: 65 cm | |
Faser-Innendurchmesser: 0.5 mm |
Modifiziertes PES | |
Nicht steril | |
Hohlfaser-Filtrationsmodul | |
Gehäuse-Außendurchmesser: 33,1 mm |