Learn More
MPP9 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA557970
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15745861
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: YKSKDPKEFM EHIDVPKGQY VAPAVPAESL VDGVKNENFY IQTPEECHVS LKEDVSISPG EFEHNFLGEN KVSEVYSGKT NSNAITSWAQ KLKQNQPK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 56%, Rat - 64%.
MPP9 Polyclonal antibody specifically detects MPP9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
MPP9
Polyclonal
Unconjugated
MPHOSPH9
4930548D04Rik; 9630025B04Rik; AW413446; AW547060; B930097C17Rik; C87456; M-phase phosphoprotein 9; MPHOSPH9; MPP9; MPP-9
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
10198
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.5 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q99550
MPHOSPH9
Recombinant protein corresponding to Human MPP9