Learn More
Tocris Bioscience™ MPro N3
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18736266
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18736266 25 mg 25 Milligramm
18736606 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18736266 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 7230/25
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Coronavirus Mpro inhibitor
MPro N3 is a coronavirus main protease (Mpro) inhibitor (respective IC50 values are 2.7, 4 and 8.8 μM for MHV-A29, HCoV-229E and FOPV replication in vitro). Inhibits viral cell infection in an MHV plaque reduction assay. Also inhibits SARS-CoV-2 viral cell entry in a plaque reduction assay (IC50 = 16.8 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[(5-Methyl-3-isoxazolyl)carbonyl]-L-alanyl-L-valyl-N-[(1 S,2 E)-4-oxo-1-[[(3 S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]methyl]-4-(phenylmethoxy)-2-buten-1-yl]-L-leucinamide
CAS 884650-98-0
Menge 25 mg
Ziel Additional Synthetic Protease Inhibitors
Summenformel C35H48N6O8
Reinheit 0.98