Learn More
MP Biomedicals™ MPure™ Extraktionskit für virale RNA
Artikelnummer. 15799200 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
48 Präparate
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15799200 48 Präparate
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15799200 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 117022140
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extrahieren Sie virale RNA aus humanen biologischen Proben wie Serum, Plasma, Urin, CSF und anderen zellfreien Flüssigkeiten
  • Vollständig automatisiertes Aufreinigungsprotokoll
  • Durchführungszeit von lediglich 40 Minuten
  • DSie RNA kann sofort in Downstream-Prozessen eingesetzt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern
Beschreibung Extraktionskit für virale RNA
Isolation Technology Magnetic Bead
Probentyp Menschliche biologische Proben (Plasma, Serum, andere zellfreie Flüssigkeiten)
Zur Verwendung mit (Geräte) MPure-12 Automatisiertes Nukleinsäureaufreinigungssystem
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNA-Aufreinigung
Enthält Proteinase-K, 30 μl; Lysepuffer 2, 720 μl; Bindungspuffer 1, 1000 μl; magnetische Partikellösung, 800 μl; Waschpuffer 1, 1000 μl; Waschpuffer 2, 1000 μl; Waschpuffer 3, 1000 μl; Elutionspuffer 1, 1000 μl, Elutionspuffer 2, 1000 μl; RNase-freies Wasser, 1000 μl; RNase-freies Wasser, 1000 μl
Anzahl Reaktionen 48 Aufreinigungen
Probengröße 100 bis 400 μl