missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MPV17L Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA559471

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15707331

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: SQQSGDGTFK SAFTILYTKG TSATEGYPKK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 50%, Rat - 40%.

MPV17L Polyclonal antibody specifically detects MPV17L in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

MPV17L
Polyclonal
Unconjugated
Mpv17l
M-LP; M-LP homolog; M-LPH; MLPH1; MLPH2; MPV17 mitochondrial inner membrane protein like; MPV17 mitochondrial membrane protein-like; Mpv17 transgene, kidney disease mutant-like; MPV17L; MPV17L1; mpv17-like protein; Mpv17-like protein type 1; Mpv17-like protein type 2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
255027
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q2QL34
Mpv17l
Recombinant protein corresponding to Human MPV17L
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only