Learn More
Heidolph™ MR Hei-Tec Paket Heizplattenrührer, 300 C, Silumin
Artikelnummer. 13458429 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
EU, UK
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
13458429 EU, UK 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13458429 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5053008000
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Rührbereich: 30 bis 1400 U/min; Form: Rund; Größe: 145 mm Durchm.; Max. Probenlast: 25 kg
Das Paket enthält:
  • Magnetrührer MR Hei-Tec
  • Temperatursensor Pt 1000 (AISI 316Ti)
  • Pt 1000 Einspannsystem (mit Stützstange und Halterung mit Kabeleingang)
Der MR Hei-Tec Magnetrührer erfüllt höhere Anforderungen und liefert reproduzierbare Ergebnisse
  • Die digitale Anzeige mit beleuchtetem Ablesebereich ermöglicht die einfache Einstellung und Überwachung der Werte.
  • Der unabhängige Sicherkeitskreis schaltet die Heizung ab, wenn die Temperatur der Heizplatte die Soll-Temperatur um 25 °C übersteigt.
  • Digitale Einstellung der Geschwindigkeit von 100 bis 1.400 U/min mit einer Genauigkeit von 2 % und Temperatureinstellungen bis zu 300 °C.
  • Ein separater Ein-/Aus-Schalter verhindert ein ungewolltes Aufheizen der Heizung. Wenn die Heizung eingeschaltet ist, ist der Ein-/Aus-Schalter zur visuellen Kontrolle beleuchtet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckplattenmaterial Keramikbeschichtetes Aluminium
Spannung 230 V
Enthält Stützstange und Halterung mit Kabeleinlass
Reglertyp Elektronisch
Modell MR Hei-Tec
Größe 145 mm Durchm.
Höhe (metrisch) 94 mm
Temperatur (metrisch) 20 bis 300 °C
Umgebungstemperatur 0 bis 40 °C
Frequenz 50 Hz
Breite (metrisch) 277 mm
Länge (metrisch) 173 mm
Wirkleistung 800 W
Gewicht (metrisch) 2,6 kg
Typ Heizplatten-Magnetrührer
Form Rund
Max. Probenaufgabe 25 kg
Steckertyp EU, UK
Anzahl Positionen Mehrere
Max. Behältergröße 20 l
Rührbereich 30 bis 1.400 U/min
Display LED