missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mre11 Antibody (15B8.1E7.6) - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18297161 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18297161 0.025 mg 25 Mikrogramm
18215284 0.1 mg 0.10 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18297161

Marke: Novus Biologicals NBP259677SS

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Armenian Hamster Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

Mre11 Monoclonal specifically detects Mre11 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Mre11
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 15B8.1E7.6
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 - 2 ug/ml, Flow Cytometry 1 - 2.5 ug/mL, Immunohistochemistry 2 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 5-10 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 2 ug/ml, Flow (Intracellular)
Zusammensetzung PBS with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias ATLDmeiotic recombination (S. cerevisiae) 11 homolog A, AT-like disease, DNA recombination and repair protein, double-strand break repair protein MRE11A, endo/exonuclease Mre11, HNGS1, Meiotic recombination 11 homolog 1, Meiotic recombination 11 homolog A, MRE11 homolog 1, MRE11 homolog A, MRE11 meiotic recombination 11 homolog A (S. cerevisiae), MRE11B
Gensymbole MRE11
Wirtsspezies Armenian Hamster
Immunogen Mre11 Antibody (15B8.1E7.6) was made to a partial recombinant mouse Mre11 protein (amino acids 68-608) [UniProt Q61216]
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Chromatin Research, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Homologous Recombination, Non homologous end joining, Protein Phosphatase
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4361
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only (RUO)

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.