missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mre11 Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30742261 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30742261 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30742261 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. AF2284Y

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chicken Polyclonal Antibody

Mre11 Polyclonal antibody specifically detects Mre11 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Mre11
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 680
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias ATLDmeiotic recombination (S. cerevisiae) 11 homolog A, AT-like disease, DNA recombination and repair protein, double-strand break repair protein MRE11A, endo/exonuclease Mre11, HNGS1, Meiotic recombination 11 homolog 1, Meiotic recombination 11 homolog A, MRE11 homolog 1, MRE11 homolog A, MRE11 meiotic recombination 11 homolog A (S. cerevisiae), MRE11B
Wirtsspezies Chicken
Immunogen E. coli-derived recombinant human Mre11, Glu423-Arg708, Accession # P49959
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified from egg yolks
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Chromatin Research, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Homologous Recombination, Non homologous end joining, Protein Phosphatase
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4361
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgY
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.