missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRFAP1L1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA548227

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15652525

  • 472.00 € / 400 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

MRFAP1L1 Polyclonal antibody specifically detects MRFAP1L1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

MRFAP1L1
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
Q96HT8
MRFAP1L1
KLH conjugated synthetic peptide between 28-56 amino acids from the Central region of human MRFAP1L1.
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Flow Cytometry, Western Blot
Unconjugated
MRFAP1L1
Morf4 family associated protein 1 like 1; Morf4 family associated protein 1-like 1; MORF4 family-associated protein 1-like 1; MRFAP1L1; PP784
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
114932
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote