Learn More
MRM1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA554466
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15712401
  • 518.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: SCQLLLTILP RRQLPPGLES LNVSVAAGIL LHSICSQRKG FPTEGERRQL LQDPQEPSAR SEGLSMAQHP GLSS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 62%, Rat - 58%.
MRM1 Polyclonal antibody specifically detects MRM1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MRM1
Polyclonal
Unconjugated
MRM1
16S rRNA (guanosine(1145)-2'-O)-methyltransferase; 16S rRNA [Gm1145] 2'-O-methyltransferase; A530065E19Rik; CTB-75G16.3; ENSMUSG00000054212; mitochondrial large ribosomal RNA ribose methylase; mitochondrial rRNA methyltransferase 1; mitochondrial rRNA methyltransferase 1 homolog; mitochondrial rRNA methyltransferase 1 homolog (S. cerevisiae); Mrm1; RGD1566232; rRNA methyltransferase 1, mitochondrial
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
79922
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q6IN84
MRM1
Recombinant protein corresponding to Human MRM1