missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRP3 Antibody (M3II-21), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18768083 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.2 mL
Packungsgröße:
0.20 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18768083 0.2 mL 0.20 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18768083 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP142348

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MRP3 Monoclonal specifically detects MRP3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MRP3
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon M3II-21
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:20-1:50, Simple Western, Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry 1:20, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:50, Immunohistochemistry-Frozen 1:20
Zusammensetzung 1 ml serum-free tissue culture supernatant with 0.25 mg/ml immunoglobulin and 0.7% BSA with 0.1% Sodium Azide
Gen-Alias ABC31, ATP-binding cassette sub-family C member 3, ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 3, canalicular multispecific organic anion transporter 2, canicular multispecific organic anion transporter, cMOAT2, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, EC 6.3.2.4, MLP2DKFZp686E22157, MRP3MOAT-DEST90757, multidrug resistance associated protein, Multidrug resistance-associated protein 3, Multi-specific organic anion transporter D
Gensymbole ABCC3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen The antibody reacts with the MRP3 antigen.
Reinigungsverfahren Tissue culture supernatant
Menge 0.2 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8714
Testspezifität M3II-21 reacts with an internal epitope of MRP3, a 190-200 kD transmembrane protein that is closely related to the multidrug resistance protein MRP1. M3II-21 was raised against a bacterial fusion protein of MRP3, containing amino acids 830-949 of the protein. M3II-21 does not cross-react with the human MDR1, MRP1, MRP2 or MRP5 gene products
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Supernatant
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.