missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRPL13 Antibody (OTI6A11), DyLight 680, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18144836 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18144836 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18144836 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP272780FR

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MRPL13 Monoclonal specifically detects MRPL13 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MRPL13
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI6A11
Konjugat DyLight 680
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias 39S ribosomal protein L13, mitochondrial, L13, L13A, L13mtRPML13, mitochondrial ribosomal protein L13, MRP-L13, RPL13
Gensymbole MRPL13
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human MRPL13 (NP_054797) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 28998.0
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.