Learn More
MRPL15 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA560708
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15758531
  • 530.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LRGQPIPKRM LPPEELVPYY TDAKNRGYLA DPAKFPEARL ELARKYGYIL PDITKDELFK MLCTRKDPRQ IFFGLAPGWV VNMADKKILK PTDEN Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 93%.
MRPL15 Polyclonal antibody specifically detects MRPL15 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MRPL15
Polyclonal
Unconjugated
Mrpl15
39S ribosomal protein L15, mitochondrial; HSPC145; L15mt; Mitochondrial large ribosomal subunit protein uL15m; mitochondrial ribosomal protein L15; Mrpl15; MRP-L15; MRP-L7; ribosomal protein, mitochondrial, L7; RPML7
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
27395, 29088, 297799
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9CPR5, Q9P015
Mrpl15
Recombinant protein corresponding to Human MRPL15
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat