missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRPL15 Recombinant Protein, Abnova

Marke:  Abnova H00029088-P01.10ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16168982

  • 320.54 € / 10 Mikrogramm

Voraussichtliches Versanddatum: 13-12-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Spezifikation

Spezifikation

AAH00891
Solution
29088
MRPL15 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MRPL15
Human
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
58.3
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
MAGPLQGGGARALDLLRGLPRVSLANLKPNPGSKKPERRPRGRRRGRKCGRGHKGERQRGTRPRLGFEGGQTPFYIRIPKYGFNEGHSFRRQYKPLSLNRLQYLIDLGRVDPSQPIDLTQLVNGRGVTIQPLKRDYGVQLVEEGADTFTAKVNIEVQLASELAIAAIEKNGGVVTTAFYDPRSLDIVCKPVPFFLRGQPIPKRMLPPEELVPYYTDAKNRGYLADPAKFPEARLELARKYGYILPDITKDELFKMLCTRKDPRQIFFGLAPGWVVNMADKKILKPTDENLLKYYTS
HSPC145/L15mt/MRP-L15/MRP-L7/RPML7
MRPL15
Wheat Germ (in vitro)
GST
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate