missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRPL16 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA551009

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15614935

  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

MRPL16 Polyclonal Antibody detects endogenous levels of MRPL16 protein.

MRPL16 Polyclonal antibody specifically detects MRPL16 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

MRPL16
Polyclonal
Unconjugated
MRPL16
2310039D06Rik; 39S ribosomal protein L16, mitochondrial; L16mt; mitochondiral ribosomal protein L16; Mitochondrial large ribosomal subunit protein uL16m; mitochondrial ribosomal protein L16; Mrpl16; MRP-L16; PNAS-111; rm16
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
54948
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.5% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q9NX20
MRPL16
Synthesized peptide derived from the C-terminal region of human MRP-L16.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote