Learn More
MRPL32 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200063428 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18629821 0.02 mL 0.02 Milliliter
18643881 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18629821 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2951210.02ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
MRPL32 Polyclonal antibody specifically detects MRPL32 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MRPL32
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias 39S ribosomal protein L32, mitochondrial, HSPC283, L32mtMRP-L32bMRP-59b, mitochondrial ribosomal protein L32
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 19-188 of human MRPL32 (NP_114109.1). VLRNYWERLLRKLPQSRPGFPSPPWGPALAVQGPAMFTEPANDTSGSKENSSLLDSIFWMAAPKNRRTIEVNRCRRRNPQKLIKVKNNIDVCPECGHLKQKHVLCAYCYEKVCKETAEIRRQIGKQEGGPFKAPTIETVVLYTGETPSEQDQGKRIIERDRKRPSWFTQN
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Endocrinology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64983
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG