Learn More
MRPL37 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA555274
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15783191
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LTKTKLIEGL PEKVLSLVDD PRNHIENQDE CVLNVISHAR LWQTTEEIPK RETYCPVIVD NLIQLCKSQI LKHP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 84%, Rat - 81%.
MRPL37 Polyclonal antibody specifically detects MRPL37 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
MRPL37
Polyclonal
Unconjugated
MRPL37
2300004O14Rik; 39S ribosomal protein L2, mitochondrial; 39S ribosomal protein L37, mitochondrial; AI132596; HSPC235; L2mt; L37mt; MGC878; Mitochondrial large ribosomal subunit protein mL37; mitochondrial ribosomal protein L37; MRPL2; MRP-L2; MRPL37; MRP-L37; ribosomal protein, mitochondrial, L2; RPML2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51253
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Lot-Specific
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9BZE1
MRPL37
Recombinant protein corresponding to Human MRPL37