Learn More
MRPL41 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA555105
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15743031
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: KPYVSYLAPE SEETPLTAAQ LFSEAVAPAI EKDFKDGTFD PDNLEKYGFE PTQEGKLFQL YPRNFLR Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 78%, Rat - 78%.
MRPL41 Polyclonal antibody specifically detects MRPL41 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MRPL41
Polyclonal
Unconjugated
MRPL41
39S ribosomal protein L27 homolog; 39S ribosomal protein L41, mitochondrial; Bcl-2-interacting mitochondrial ribosomal protein L41; BMRP; Cell proliferation-inducing gene 3 protein; L41mt; Mitochondrial large ribosomal subunit protein mL41; mitochondrial ribosomal protein L41; MRPL27; MRP-L27; MRP-L27 homolog; Mrpl41; MRP-L41; PIG3; proliferation-inducing gene 3; Rpml27
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
64975
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8IXM3
MRPL41
Recombinant protein corresponding to Human MRPL41