missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRPL46 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18626722 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18626722 0.02 mL 0.02 Milliliter
18674242 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18626722 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2947710.02ml

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

MRPL46 Polyclonal antibody specifically detects MRPL46 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MRPL46
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:200-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias C15orf4, L46mt, LIECG2chromosome 15 open reading frame 4, MGC22762, mitochondrial ribosomal protein L46, MRP-L46, P2ECSL39S ribosomal protein L46, mitochondrial
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-279 of human MRPL46 (NP_071446.2). MAAPVRRTLLGVAGGWRRFERLWAGSLSSRSLALAAAPSSNGSPWRLLGALCLQRPPVVSKPLTPLQEEMASLLQQIEIERSLYSDHELRALDENQRLAKKKADLHDEEDEQDILLAQDLEDMWEQKFLQFKLGARITEADEKNDRTSLNRKLDRNLVLLVREKFGDQDVWILPQAEWQPGETLRGTAERTLATLSENNMEAKFLGNAPCGHYTFKFPQAMRTESNLGAKVFFFKALLLTGDFSQAGNKGHHVWVTKDELGDYLKPKYLAQVRRFVSDL
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26589
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.