missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRPS11 Antibody (OTI2E9), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18142217 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18142217 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18142217 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP272782AF532

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MRPS11 Monoclonal specifically detects MRPS11 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MRPS11
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2E9
Konjugat Alexa Fluor 532
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gen-Alias 28S ribosomal protein S11, mitochondrial, Cervical cancer proto-oncogene 2 protein, FLJ22512, FLJ23406, HCC-2S11mt, mitochondrial ribosomal protein S11, MRP-S11, RPMS11
Gensymbole MRPS11
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human MRPS11 (NP_073750) produced in E.coli.
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64963
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.