Learn More
MRPS2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA563422
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15701202
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: IFEPHVAVRD AAKMNIPTVG IVDTNCNPCL ITYPVPGNDD SPLAVHLYCR LFQTAITRAK EKRQQVEALY RLQGQKEPGD QGPAHPPGAD Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 72%, Rat - 70%.
MRPS2 Polyclonal antibody specifically detects MRPS2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MRPS2
Polyclonal
Unconjugated
MRPS2
1500019M10Rik; 28S ribosomal protein S2, mitochondrial; CGI-91; mitochondrial ribosomal protein S2; Mitochondrial small ribosomal subunit protein uS2m; MRPS2; MRP-S2; S2mt
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51116
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9Y399
MRPS2
Recombinant protein corresponding to Human MRPS2