missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRPS31 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA561219

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15719041

  • 497.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: DLLGIIKGMK VELSTVNVRT TKPPKRRPLK SLEATLGRLR RATEYAPKKR IEPLSPELVA AASAVADSLP FDKQTTKS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 74%, Rat - 67%.

MRPS31 Polyclonal antibody specifically detects MRPS31 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

MRPS31
Polyclonal
Unconjugated
MRPS31
1500002D03Rik; 28S ribosomal protein S31, mitochondrial; AA960481; Imogen 38; Imogen38; Imogen44; Imogn38; islet mitochondrial antigen, 38 kD; mitochondrial ribosomal protein S31; Mitochondrial small ribosomal subunit protein mS31; Mrps31; MRP-S31; S31mt
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
10240
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q92665
MRPS31
Recombinant protein corresponding to Human MRPS31
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only