Learn More
MRPS7 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA554663
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15772591
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LKGGRFYQVP VPLPDRRRRF LAMKWMITEC RDKKHQRTLM PEKLSHKLLE AFHNQGPVIK RKHDLHKMAE ANRALAHYRW W Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 88%, Rat - 86%.
MRPS7 Polyclonal antibody specifically detects MRPS7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MRPS7
Polyclonal
Unconjugated
MRPS7
28S ribosomal protein S7, mitochondrial; 30S ribosomal protein S7 homolog; bMRP27a; bMRP-27a; mitchondrial ribosomal protein S7; mitochondrial ribosomal protein S7; Mitochondrial small ribosomal subunit protein uS7m; MRP-S; Mrps7; MRP-S7; ribosomal protein, mitochondrial, S7; Rpms7; RP-S7; S7mt
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51081
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9Y2R9
MRPS7
Recombinant protein corresponding to Human MRPS7