Learn More
Tocris Bioscience™ MRS 2690
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18025582
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18025582 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18025582 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2915/1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent P2Y14 agonist
MRS 2690 is a potent P2Y14 receptor agonist (EC50 = 49 nM) that displays 7-fold higher potency than UDP-glucose. This product is typically reconstituted in water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MRS 2690
CAS 15039-58-4
Menge 1 mg
Summenformel C15H22N2Na2O16P2S
Formelmasse 626.33
Reinheit >98%