Learn More
Tocris Bioscience™ MRS 4062 triethylammonium salt
Beschreibung
Selective P2Y4 receptor agonist (EC50 values are 23, 640, and 740 nM for hP2Y4, hP2Y2 and hP2Y6 respectively).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | MRS 4062 triethylammonium salt |
| CAS | 1309871-50-8 |
| Menge | 1 mg |
| Summenformel | C42H86N7O15P3 |
| Formelmasse | 1022.09 |
| Reinheit | 98% |
| Molekulargewicht | 1022.105 |