Learn More
Thermo Scientific™ MRS-Agar (DeMan, Rogosa und Sharpe) (ISO) (dehydriert)
Código de producto. p-7079182
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2,5 kg
Tamaño de la unidad:
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge unitSize
13295949 500 g 500 Gramm
15862347 2,5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13295949 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM1153B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Isolieren und zählen Sie Milchsäurebakterien aus Lebensmitteln, einschließlich schwieriger und langsam wachsender Lactobacillus-Stämme, mit MRS-Agar (ISO).
Isolieren und zählen Sie Milchsäurebakterien aus Lebensmitteln mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ MRS(ISO)-Agar (DeMan, Rogosa und Sharpe) (dehydriert) bei gleichzeitiger Einhaltung der Norm ISO 15214: 1998. Dieser Nährboden fördert das Wachstum aller Laktobazillenstämme, sogar das der schwierigen und langsam wachsenden Stämme Lactobacillus brevis und Lactobacillus fermenti.
MRS-Agar (ISO) dient der Zählung und Isolierung mesophiler Milchsäurebakterien aus Lebensmittelproben. MRS-Agar (ISO) fördert das Wachstum von Milchsäurebakterien, die Arten folgender Gattungen umfassen: Lactobacillus, Streptokokkus, Pediokokkus, und Leuconostoc.
  • Gemäß ISO 15214: 1998 Normen.
  • Bessere Leistung als der Tomatensaft-Nährboden von Briggs1 und der Fleischextrakt-Tomatensaft-Nährboden von de Man.
Die MRS-Rezeptur wurde 1960 von de Man, Rogosa und Sharpe2 entwickelt, um eine variable Komponente (Tomatensaft) zu ersetzen und gleichzeitig ein Medium zur Verfügung zu stellen, das ein gutes Wachstum von Laktobazillen in Milchprodukten unterstützt, selbst solche Stämme, die ein schwaches Wachstum in den vorhandenen Medien zeigten.
MRS-Agar (ISO) entspricht der Formulierung laut ISO 15214: 1998 Horizontale Methode zur Zählung von mesophilen Milchsäurebakterien―Kolonienzählung bei 30 °C.
Das Nährmedium zeigt eine gewisse Selektivität. Wenn jedoch die Kontamination durch Hefen und Schimmelpilze aus Lebensmittelproben ein Problem darstellt, können diese Mikroorganismen durch die Zugabe selektiver Wirkstoffe wie Sorbinsäure, Ciprofloxacin oder Clindamycin gehemmt werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Inhalt und Lagerung 10°bis 30 °C
Beschreibung MRS-Agar (DeMan, Rogosa und Sharpe) (ISO) (dehydriert)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.