Learn More
MRS2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA553616
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15761551
  • 497.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: NTLQGKLSIL QPLILETLDA LVDPKHSSVD RSKLHILLQN GKSLSELETD IKIFKESILE ILDEEELLEE LCVSKWSDPQ VFEKSSAGID HAEEMELLLE NYYRLADDLS NAARELRVLI DDSQSIIFI Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 90%, Rat - 93%.
MRS2 Polyclonal antibody specifically detects MRS2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MRS2
Polyclonal
Unconjugated
MRS2
Gm902; HPT; Magnesium transporter MRS2 homolog, mitochondrial; MRS2; MRS2 magnesium homeostasis factor homolog; MRS2 magnesium homeostasis factor homolog (S. cerevisiae); MRS2 magnesium transporter; MRS2, magnesium transporter; MRS2L; MRS2-like protein; MRS2-like, magnesium homeostasis factor; putative magnesium transporter; RPT; RPT protein similar to yeast MRS2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
57380
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9HD23
MRS2
Recombinant protein corresponding to Human MRS2