Learn More
Tocris Bioscience™ MS 159
Descrizione
MS 159 is a nuclear receptor binding SET structural domain protein 2 (NSD2) Degrader (DC50 = 5.2 μM, Dmax = >82%). Also degrades IKZF3 and IKZF1. Comprises an NSD2 binding moiety joined by a linker to a cereblon E3 ligase ligand. Inhibits proliferation of KMS11 and H929 tumor cells. Bioavailable in vivo.
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | N-Cyclopropyl-N-(4-((5-(3-(2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)acetamido)propoxy)pyridin-2-yl)-carbamoyl)benzyl)-3-oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-7-carboxamide |
| CAS | 3031353-59-7 |
| Menge | 5 mg |
| Ziel | Active Degraders |
| Summenformel | C43H40N8O10 |
| Reinheit | 0.98 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?