Learn More
Mettler Toledo™ Balance Mettler Toledo MS32001LE/01 top pan with 1 g, Höchstlast 32200 g
Robuste und präzise Waage, die große Probengrößen mit hoher Präzision verarbeiten kann. Mettler Toledo™ Präzisionswaage, MS32001L, beinhaltet eine automatische, temperaturgesteuerte Justierung FACT und die bewährte MonoBloc-Wägetechnologie.
Marke: Mettler Toledo™ 11124588
Beschreibung
- Umfangreiche Wägeplattform
- Monoblock Wägetechnik
- Automatische FACT Temperaturregelung
- Chemikalienbeständiges Aluminiumgehäuse
Spezifikation
RS-232 Schnittstelle | |
LCD | |
SCHUTZART 54 | |
±3 g | |
MS32001L | |
2 s | |
MS-Präzisionswaage | |
346 mm | |
351 mm | |
100/240 V 50/60 Hz 0,3 A | |
0,3 A |
32,2 kg | |
0,1 g | |
Automatische Innenverstellung (FACT) | |
Aludruckguss, Edelstahl, Kunststoff | |
0,1 g | |
10°C bis 30°C | |
346 x 366 x 118 mm | |
366 mm | |
118 mm | |
100/240 V | |
50/60 Hz |