missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MS4A8B Monoclonal Antibody (1B4), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA524493

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15612325

  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Peptide Sequence: MNSMTSAVPV ANSVLVVAPH NGYPVTPGIM SHVPLYPNSQ PQVHLVPGNP PSLVSNVNGQ PVQKALKEGK TLGAIQIIIG LARIGLGSIM ATVLVGEYLS ISFYGGFPFW GGLWFIISGS LSVAAENQPY SYCLLSGSLG LNIVSAICSA VGVILFITDL SIPHPYAYPD YYPYAWGVNP GMAISGVLLV FCLLEFGIAC ASSHFGCQLV CCQSSNVSVI YPNIYAANPV ITPEPVTSPP SYSSEIQANK

MS4A8B Monoclonal antibody specifically detects MS4A8B in Human samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation

Spezifikation

MS4A8B
Monoclonal
Unconjugated
MS4A8
4SPAN4; CD20L5; Four-span transmembrane protein 4; membrane spanning 4-domains A8; membrane-spanning 4-domains subfamily A member 8; Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 8B; membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 8; membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 8A; membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 8B; MS4A4; MS4A8; Ms4a8a; MS4A8B
Mouse
Protein A
RUO
83661
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ELISA
1B4
PBS with no preservative; pH 7.4
Q9BY19
MS4A8
MS4A8B (AAH22895, 1 a.a. ∽ 250 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2a κ
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote