missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MSANTD4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA553161

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15701111

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: QLNTTINVMK RMAWEEIAQC VNAVGEGEQR TGTEVKRRYL DWRALMKRKR MKANIKLVGS GFPLPSSDLD DSLTEEIDEK IGFRNDANFD WQNVADFRDA GGSLTEVKVE EEERDPQSPE FEIEEEEEML SSV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 96%, Rat - 97%.

MSANTD4 Polyclonal antibody specifically detects MSANTD4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

MSANTD4
Polyclonal
Unconjugated
MSANTD4
8430410K20Rik; DC25; KIAA1826; LOC511226 protein; Msantd4; Myb/SANT DNA binding domain containing 4 with coiled-coils; Myb/SANT-like DNA-binding domain containing 4 with coiled-coils; Myb/SANT-like DNA-binding domain-containing protein 4; Mysantd4
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
84437
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8NCY6
MSANTD4
Recombinant protein corresponding to Human MSANTD4
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only