Learn More
Sartorius Cubis™ MSE Semimikrowaagen: Windschutz mit automatischen Türen mit integriertem Ionisator
Optimal für höchste Wiegegenauigkeit bei geringeren Anforderungen hinsichtlich der Komplexität des Wägeprozesses und der Datenverwaltung
Marke:  Sartorius MSE125P-100-DI
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.00000kg
Artikelnummer. 12831746
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
MSE Semimikrowaagen sind Teil der modularen Cubis Geräteserie, die eine präzise bearbeitete monolithische Wägezelle der Generation für eine erhöhte Genauigkeit und ultraschnelle Reaktionszeit für schnelle Ergebnisse mit hervorragender Wiederholbarkeit enthält. Cubis ist die erste und einzige Waage, die die genaue Nivellierung automatisch prüft, durchführt und dokumentiert. Sie ermöglicht auch die Anpassung an spezifische Laboranwendungen für strengste Anforderungen.
  • Höchste Sicherheit durch absolut zuverlässige Wägeergebnisse und Konformität mit Standards
  • Kurze Messzeiten führen zu Zeitgewinn — bei jeder einzelnen Messung
  • Standardmäßig mit Q-Level, der automatischen motorgesteuerten Nivellierungsfunktion—, ausgestattet, damit wertvolle Unterstützung für eine stets nivellierte Waage
  • Mit isoCAL, einer vollautomatischen Kalibrier-/Justierfunktion
  • Q-Pan: Automatische Minimierung von außermittigen Beladungsfehlern für maximale Wägegenauigkeit
  • Schnittstellen, z. B.: Bluetooth™ (drahtlos),9-poliger RS232 C mit PS2-Anschluss (für den Anschluss einer Tastatur oder eines Barcode-Scanners) oder ein zusätzlicher25-poliger RS232 C-Anschluss sind optional erhältlich
  • Windschutz und Wägeschale können schnell und einfach abgenommen und gereinigt werden, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen
  • Staub- und wassergeschützt
  • Große Auswahl an Zubehör für weitere Optionen
  • Schalengröße: 85 x 85 mm
MSE Anzeige- und Bedieneinheit
  • Großes, kontrastreiches LCD-Display mit klar strukturierten Tasten zur präzisen Aktivierung von Funktionen
  • Leicht verständliche Menüführung mit Kurztexten
  • Standardmäßig mit integrierten USB- und25 -poligen RS232 C-Kommunikationsschnittstellen
  • Ideal für Anwender, die mit höchster Genauigkeit wiegen müssen, aber weniger komplexe Anwendungs-/Kommunikationsanforderungen haben
  • Die Anwendungen umfassen: Grundwägung, Prozentwägen, Mittlung (Tierwägung), Massenmengengespräch, Zählung, Netto-/Gesamtformulierung, Dichtebestimmung (nur Auftriebsmethode), Summierung, Berechnungen
Spezifikation
Spezifikation
Schlüssel
ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26
LCD
Gramm, Kilogramm, Karat, Pfund, Unze, Feinunze, H
Automatischer motorisierter Windschutz aus Glas mit integr.
< 6 s
30 mg
41 °F bis 104 °F
50 g
9.8 Zoll
24.9 cm
14.6 Zoll
37.1 cm
16.1 Zoll
41 cm
100/240 V, 50/60 Hz
7 W
50/60 Hz
Intern, isoCAL
60/120 g
0.01/0.1 mg
80 % für 31 °C, 50 % für 40 °C
Automatisch
0.015 mg für 0 bis 60 g, 0.06 mg für 60 bis 220 g
< 2 s
5° bis 40 °C
Semimikrowaage
3.34 Zoll
8.5 cm
10.28 Zoll
26.1 cm
3.3 Zoll
8.5 cm
100/240 V
1 A