Learn More
MSMP Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA563079
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15720862
  • 516.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: FTLGESWLRK DCFHCTCLHP VGVGCCDTSQ HPIDFPAGCE VRQEAGTCQF SLVQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 94%, Rat - 96%.
MSMP Polyclonal antibody specifically detects MSMP in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MSMP
Polyclonal
Unconjugated
MSMP
microseminoprotein, prostate associated; MSMP; PC3 prostate cancer cell-secreted microprotein; PC3-secreted microprotein; Prostate-associated microseminoprotein; PSMP
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
692094
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q1L6U9
MSMP
Recombinant protein corresponding to Human MSMP