Learn More
MST1R (RON) Recombinant Human Protein
MST1R (RON) Recombinant Human Protein
Marke:  Invitrogen PV4314
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
Artikelnummer. 11563647
  • 632.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
MST1R (RON) is a receptor tyrosine kinase involved in cell proliferation and motility.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002438
Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Target and Lead Identification and Validation, Kinase Assay
74.8kDa
10μg
For research use only. Not for use in diagnostic procedures
MST1R (RON)
MST1R (RON) was pre-diluted in enzyme dilution buffer and assayed in 25mM Tris (pH 7.5), 10mM MgCl2, 0.5mM EGTA, 0.5mM Na3VO4, 5mM β-glycerophosphate, 2.5mM DTT, 0.01% Triton™ X-100, 200μM ATP, 200μg/mL AXLtide peptide substrate (KKSRGDYMTMQIG) and trace [32P]-γ-ATP for 10 minutes at 30°C
Amino acids 983-1400
1730nmoles of phosphate transferred to AXLtide peptide substrate (KKSRGDYMTMQIG) per minute per mg of total protein at 30°C. Activity determined at a final protein concentration of 1.67μg/mL
GST Tag
Kinase and inhibitors
90% by SDS-PAGE
0.41mg/mL
114294, 4486
MST1R (RON) Recombinant Human Protein
–80°C
1 Each
MST1R (RON) Recombinant Human Protein
MET (HGFR)
MST1R (RON) Recombinant Human Protein
Human
Baculovirus
Receptor tyrosine kinases