Learn More
Invitrogen™ MST4 Recombinant Human Protein
MST4 is member of the Ste20-like kinase family of serine/threonine kinases.
Marke:  Invitrogen™ PV4024
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10198532
  • 7890.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
MST4 is overexpressed during prostate cancer development.
Spezifikation
Spezifikation
NP_057626.2
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
1mg
RUO - research use only
MST4
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
75.7kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
STE20 Kinase Family
Recombinant
Baculovirus