Learn More
Invitrogen™ MST4 Recombinant Human Protein
MST4 is member of the Ste20-like kinase family of serine/threonine kinases.
1826.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_057626.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Zusammensetzung 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Molekulargewicht 75.7kDa
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15448513
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PR7067A
100μg
1826.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10198532
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV4024
1mg
7890.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MST4 is overexpressed during prostate cancer development.
Spezifikation
Spezifikation
NP_057626.2
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
STE20 Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
75.7kDa
RUO - research use only
MST4
Human
GST Tag
Frozen