Learn More
MSTO1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA552227
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15720181
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: DRACHTSQLT PGTPPPSALH ACTTGEEILA QYLQQQQPGV MSSSHLLLTP CRVAPPYPHL FSSCSPPGMV LDGSPKGAAV ESIPVFGALC SSSSLHQTLE ALARDLTKLD LRRWASFMDA GVEHDDVAEL LQELQSLAQC YQGGDSLVD Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 73%, Rat - 70%.
MSTO1 Polyclonal antibody specifically detects MSTO1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
MSTO1
Polyclonal
Unconjugated
MSTO1
LST005; misato 1, mitochondrial distribution and morphology regulator; misato homolog 1; MST; MSTO1; Protein misato homolog 1; SLTP005
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55154
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9BUK6
MSTO1
Recombinant protein corresponding to Human MSTO1