missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MSX2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16530812
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16530812 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16530812 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA597984

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

MSX2 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ELISA

Msx2 is a transcriptional repressor whose normal activity may establish a balance between survival and apoptosis of neural crest-derived cells required for proper craniofacial morphogenesis. This protein may also have a role in promoting cell growth under certain conditions and may be an important target for the RAS signaling pathways. Mutations in the Msx2 gene are associated with parietal foramina 1 and craniosynostosis type 2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MSX2
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Gen MSX2
Gen-Zugriffsnummer P35548, P52953
Gen-Alias BB122635; CRS2; FPP; homeo box, msh-like 2; homeobox protein Hox-8; Homeobox protein Hox-8-1; homeobox protein MSX-2; homeobox, msh-like 2; HOX8; Hox-8; Hox8.1; Hox-8.1; MSH; msh homeo box 2; msh homeo box homolog 2; msh homeobox 2; msh homeobox homolog 2; MSX2; Msx-2; muscle segmentation homologue (MSX2); PFM; PFM1; Unknown (protein for MGC:142681)
Gensymbole MSX2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Human Homeobox protein MSX-2 protein (50-120AA).
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 25483, 4488
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C or -80°C if preferred
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.