Learn More
HUBER PTFE-Schlauch K-260-1-M24 x 1,5
Artikelnummer. 10364425
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
1000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10364425 1000 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10364425 Lieferant HUBER Lieferanten-Nr. 9325
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Typ: NW 12 (AD 37mm)
Material: Kunststoff, isoliert
Temperatur: -60 - 260 °C
Länge: 1000mm
Gewinde: M24x1,5
Spezifikation
Anschlusstyp M24 x 1,5 Gewinde
Material PTFE
Länge (metrisch) 1000 mm
Enthält Mit geflochtener Metallverstärkung
Menge Je 1
Gewicht (metrisch) 1,3 kg
Typ Schlauch