Learn More
HUBER PTFE-Schlauch K-260-2-M24 x 1,5
Beschreibung
Typ: NW 12 (AD 37mm)
Material: Kunststoff, isoliert
Temperatur: -60 - 260 °C
Länge: 2000mm
Gewinde: M24x1,5
Material: Kunststoff, isoliert
Temperatur: -60 - 260 °C
Länge: 2000mm
Gewinde: M24x1,5
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstyp | M24 x 1,5 Gewinde |
| Material | PTFE |
| Länge (metrisch) | 2000 mm |
| Menge | Je 1 |
| Gewicht (metrisch) | 2,3 kg |
| Typ | Schlauch |