Learn More
HUBER MT-350-3 Metallschläuche
Beschreibung
- Metall
- Mindesttemperatur: -100 °C
- Höchsttemperatur: 350 °C
- Länge: 3 m
- Isolierung: Spezielle Isolierung mit zusätzlichem, glattem Silikonschlauch, Enden mit Silikonkappen abgedeckt
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstyp | M38 x 1,5 |
| Material | Metall |
| Länge (metrisch) | 3000 mm |
| Breite (metrisch) | 25 mm |
| Menge | Je 1 |
| Gewicht (metrisch) | 5,5 kg |
| Typ | Schlauch |