Learn More
HUBER Metallschlauch MT-400-1-M24x1,5
Artikelnummer. 10162762
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
1000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10162762 1000 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10162762 Lieferant HUBER Lieferanten-Nr. 6784
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezielle Isolierung mit zusätzlichem, glattem Silikonschlauch, Enden mit Silikonkappen abgedeckt
Spezifikation
Anschlusstyp M24 x 1,5 Gewinde
Material Metall
Länge (metrisch) 1000 mm
Menge Je 1
Gewicht (metrisch) 0,8 kg
Typ Schlauch