Learn More
HUBER Metallschlauch MT-400-3-M24x1,5
Artikelnummer. 10204672
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
3000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10204672 3000 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10204672 Lieferant HUBER Lieferanten-Nr. 6787
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verfügt über eine spezielle Isolierung mit zusätzlichem, glattem Silikonschlauch, Enden mit Silikonkappen abgedeckt
Typ: NW 12 (AD 56mm)
Material: Metall, isoliert
Temperatur: -120 - 400 °C
Länge: 3000mm
Gewinde: M24x1,5
Spezifikation
Anschlusstyp M24 x 1,5 Gewinde
Material Metall
Länge (metrisch) 3000 mm
Menge Je 1
Gewicht (metrisch) 6,0 kg
Typ Schlauch