Learn More
MTERF Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | MTERF |
---|---|
Konzentration | 0.29 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896754
|
Proteintech
16957-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886754
|
Proteintech
16957-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Transcription termination factor. Binds to a 28 bp region within the tRNA(Leu(uur)) gene at a position immediately adjacent to and downstream of the 16S rRNA gene; this region comprises a tridecamer sequence critical for directing accurate termination. Binds DNA along the major grove and promotes DNA bending and partial unwinding. Promotes base flipping. Transcription termination activity appears to be polarized with highest specificity for transcripts initiated on the light strand.Spezifikation
MTERF | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q8CHZ9, Q99551, Q9EPI8 | |
545725, 7978, 85261 | |
MTERF Fusion Protein Ag10640 | |
Primary | |
-20°C | |
MTERF1 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
MTERF, MTERF1 | |
Mterf1, Mterf1a | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |