Learn More
MTERF Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16957-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886754
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Transcription termination factor. Binds to a 28 bp region within the tRNA(Leu(uur)) gene at a position immediately adjacent to and downstream of the 16S rRNA gene; this region comprises a tridecamer sequence critical for directing accurate termination. Binds DNA along the major grove and promotes DNA bending and partial unwinding. Promotes base flipping. Transcription termination activity appears to be polarized with highest specificity for transcripts initiated on the light strand.
Spezifikation
Spezifikation
MTERF
Polyclonal
Unconjugated
MTERF1
MTERF, MTERF1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
545725, 7978, 85261
-20°C
Liquid
Western Blot
0.29 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8CHZ9, Q99551, Q9EPI8
Mterf1, Mterf1a
MTERF Fusion Protein Ag10640
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat