Learn More
MTF2 Antibody [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30732262 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30732262 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30732262 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. AF6846I
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sheep Polyclonal Antibody
MTF2 Polyclonal antibody specifically detects MTF2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MTF2
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Janelia Fluor 549
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias metal response element binding transcription factor 2, PCL2
Wirtsspezies Sheep
Immunogen E. coli-derived recombinant human MTF2, Asn356-Ser554, Accession # Q9Y483
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22823
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG